Kwas azelainowy tech. 80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 80%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formuła:
C₉H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 286 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 102 °C Gęstość: 1,225 Temp. Zapłonu: 215 °C (419 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004432 Numer CAS: 123-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-669-1 Klasyfikacja Merck : 14,905 |