Suberynian dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
B22681.14
B22681.22
B22681.14EA
424
PLN
B22681.14
B22681.22
Suberynian dimetylu ≥99%
Suberynian dimetylu
Purity: 99%
CAS No.: 1732-09-8
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Temp. Wrzenia: 266…268 °C Temp. topnienia: –3.1 °C Gęstość: 1.016 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008471 Numer CAS: 1732-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 257-059-5 |