Drukuj
Kwas suberynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 186 PLN
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Kwas suberynowy 99%
Kwas suberynowy
Formuła: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temp. Zapłonu: 203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004428
Numer CAS: 505-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-010-9
Klasyfikacja Merck : 12,09031
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)