Drukuj
kwas heptanodiowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
P45001-100G P45001-25G
SIALP45001-100GEA 573 PLN
SIALP45001-100G SIALP45001-25G
kwas heptanodiowy, Sigma-Aldrich®
kwas heptanodiowy
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…103 °C
Gęstość: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004425
Numer CAS: 111-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,07585