kwas heptanodiowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
A18495.14
A18495.22
A18495.14EA
262
PLN
A18495.14
A18495.22
kwas heptanodiowy ≥98%
kwas heptanodiowy
Purity: 98+%
CAS No.: 111-16-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 102-106°
Boiling Point: 212°/10mm
Merck Reference: 14,7431
MDL No.: MFCD00004425
Formuła:
C₇H₁₂O₄ MW: 160.17 g/mol Temp. Wrzenia: 212 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 102…106 °C Gęstość: 1.329 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004425 Numer CAS: 111-16-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-840-8 Klasyfikacja Merck : 12,07585 |