Drukuj
kwas heptanodiowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131230250 131231000 131235000
ACRO131230250EA 190 PLN
ACRO131230250 ACRO131231000 ACRO131235000
kwas heptanodiowy 98%
kwas heptanodiowy
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 212 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 103…106 °C
Gęstość: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004425
Numer CAS: 111-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,07585
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %