Drukuj
kwas glutarowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
G3407-100G G3407-25G G3407-500G
SIALG3407-100GEA 309 PLN
SIALG3407-100G SIALG3407-25G SIALG3407-500G
kwas glutarowy, Sigma-Aldrich®
kwas glutarowy
Formuła: C₅H₈O₄
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004410
Numer CAS: 110-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-817-2
Klasyfikacja Merck : 13,04486