Drukuj
kwas glutarowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 235 PLN
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
kwas glutarowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas glutarowy
Formuła: C₅H₈O₄
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004410
Numer CAS: 110-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-817-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04486
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH