Drukuj
kwas glutarowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 143 PLN
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
kwas glutarowy 99%
kwas glutarowy
Formuła: C₅H₈O₄
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92…99 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004410
Numer CAS: 110-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-817-2
Klasyfikacja Merck : 13,04486
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure