Drukuj
kwas bursztynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S9512-100G S9512-500G
SIALS9512-100GEA 131 PLN
SIALS9512-100G SIALS9512-500G
kwas bursztynowy, Sigma-Aldrich®
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 182
Gęstość: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM