Drukuj
kwas bursztynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
14079-250G 14079-1KG
SIAL14079-250GEA 261 PLN
SIAL14079-250G SIAL14079-1KG
kwas bursztynowy, Sigma-Aldrich®
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM