kwas bursztynowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
20668.410EA
6230
PLN
20668.410
20668.230
kwas bursztynowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
kwas bursztynowy
Formuła:
HOOCCH₂CH₂COOH MW: 118,09 g/mol Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 182 °C Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002789 Numer CAS: 110-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,09038 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Melting point | 183 - 187 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |