kwas bursztynowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00682.0250
1.00682.9025
1.00682.0500
1.00682.0250EA
206
PLN
1.00682.0250
1.00682.9025
1.00682.0500
kwas bursztynowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
kwas bursztynowy
Formuła:
HOOCCH₂CH₂COOH Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 182 °C Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002789 Numer CAS: 110-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,08953 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 185 - 190 °C |
Molar Mass | 118.09 g/mol |
Bulk Density | 940 kg/m3 |
Boiling Point | 235 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 206 °C |
Density | 1.56 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 470 °C |