Drukuj
kwas bursztynowy ≥99%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0165-2.5KGEA 1200 PLN
0165-2.5KG 0165-500G
kwas bursztynowy ≥99%, high purity
kwas bursztynowy
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity > 99%
Residue on Ignition ≤0.025%