Drukuj
kwas bursztynowy ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A12084.36EA 317 PLN
A12084.36 A12084.0C A12084.0E
kwas bursztynowy ≥99%
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 235 °C
Temp. topnienia: 186…188 °C
Gęstość: 1,56
Temp. Zapłonu: 206 °C (402 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,8869
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg