Drukuj
kwas bursztynowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219550010 219552500
ACRO219550010EA 814 PLN
ACRO219550010 ACRO219552500
kwas bursztynowy ACS
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 185…190 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Melting point 185.0 to 191.0°C
Sulfated ash ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %