Drukuj
kwas bursztynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
158740025 158745000 158740010 158740100 158742500
ACRO158740025EA 983 PLN
ACRO158740025 ACRO158745000 ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500
kwas bursztynowy 99%
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 185…190 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-740-4
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %