Drukuj
kwas propanodiowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Propanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1296-100G M1296-2.5KG M1296-500G M1296-5G
SIALM1296-100GEA 205 PLN
SIALM1296-100G SIALM1296-2.5KG SIALM1296-500G SIALM1296-5G
kwas propanodiowy, Sigma-Aldrich®
kwas propanodiowy
Formuła: C₃H₄O₄
Temp. Wrzenia: 387 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Gęstość: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002707
Numer CAS: 141-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0
Klasyfikacja Merck : 13,05732