Drukuj
kwas propanodiowy for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 100 PLN
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
kwas propanodiowy for synthesis
kwas propanodiowy
Formuła: C₃H₄O₄
Temp. Wrzenia: 387 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Gęstość: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002707
Numer CAS: 141-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0
Klasyfikacja Merck : 13,05732