kwas propanodiowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Propanedioic acid
A11526.22
A11526.0E
A11526.36
A11526.22EA
269
PLN
A11526.22
A11526.0E
A11526.36
kwas propanodiowy ≥99%
kwas propanodiowy
Purity: 99%
CAS No.: 141-82-2
Molecular Formula: C3H4O4
Formula Weight: 104.06
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 132-136° dec.
Beilstein Reference: 1751370
Merck Reference: 14,5710
MDL No.: MFCD00002707
Formuła:
C₃H₄O₄ Temp. Wrzenia: 387 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,62 Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002707 Numer CAS: 141-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0 Klasyfikacja Merck : 14,5710 |