Drukuj
kwas propanodiowy ≥99.5%, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Propanedioic acid
31715.22 31715.36
31715.22EA 346 PLN
31715.22 31715.36
kwas propanodiowy ≥99.5%, Reagent Grade
kwas propanodiowy
Formuła: C₃H₄O₄
Temp. Wrzenia: 387 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,62
Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002707
Numer CAS: 141-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0
Klasyfikacja Merck : 14,5710