Drukuj
kwas propanodiowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Propanedioic acid
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 1540 PLN
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
kwas propanodiowy 99%
kwas propanodiowy
Formuła: C₃H₄O₄
Temp. Wrzenia: 387 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002707
Numer CAS: 141-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0
Klasyfikacja Merck : 13,05732
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm