Drukuj
Kwas 1,14-tetradekanodiowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D221201-25G D221201-5G
SIALD221201-25GEA 1310 PLN
SIALD221201-25G SIALD221201-5G
Kwas 1,14-tetradekanodiowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 1,14-tetradekanodiowy
Formuła: C₁₄H₂₆O₄
Temp. Wrzenia: 407 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 126 °C
Gęstość: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002743
Numer CAS: 821-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-476-9