Kwas 1,12-dodekanodiowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
A10387.0B
A10387.30
A10387.0BEA
1460
PLN
A10387.0B
A10387.30
Kwas 1,12-dodekanodiowy ≥99%
Kwas 1,12-dodekanodiowy
Purity: 99%
CAS No.: 693-23-2
Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 227°(440°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 244-245°/10mm
Beilstein Reference: 1782580
MDL No.: MFCD00002735
Formuła:
C₁₂H₂₂O₄ Temp. Wrzenia: 244…245 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 127…131 °C Gęstość: 1,150 Temp. Zapłonu: 227 °C (440 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002735 Numer CAS: 693-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-746-3 |