Drukuj
Kwas 1,12-dodekanodiowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 120 PLN
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
Kwas 1,12-dodekanodiowy 99%
Kwas 1,12-dodekanodiowy
Formuła: C₁₂H₂₂O₄
Temp. Wrzenia: 245 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 125…130 °C
Gęstość: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002735
Numer CAS: 693-23-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-746-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)