Drukuj
kwas sebacynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
84809-1KG 84809-100G
SIAL84809-1KGEA 483 PLN
SIAL84809-1KG SIAL84809-100G
kwas sebacynowy, Sigma-Aldrich®
kwas sebacynowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 374
Temp. topnienia: 127…131 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 221
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004440
Numer CAS: 111-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Klasyfikacja Merck : 12,08558