Drukuj
kwas sebacynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
283258-250G 283258-1KG 283258-5G
SIAL283258-250GEA 205 PLN
SIAL283258-250G SIAL283258-1KG SIAL283258-5G
kwas sebacynowy, Sigma-Aldrich®
kwas sebacynowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 374
Temp. topnienia: 127…131 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 221
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004440
Numer CAS: 111-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Klasyfikacja Merck : 12,08558