Drukuj
kwas sebacynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 158 PLN
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
kwas sebacynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas sebacynowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 374 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 127…131 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004440
Numer CAS: 111-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Klasyfikacja Merck : 12,08558
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH