kwas sebacynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
A14158.0BEA
1130
PLN
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
kwas sebacynowy ≥98%
kwas sebacynowy
Purity: 98+%
CAS No.: 111-20-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 295°/100mm
Beilstein Reference: 1210591
Merck Reference: 14,8415
MDL No.: MFCD00004440
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 295 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 131…134 °C Gęstość: 1,271 Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004440 Numer CAS: 111-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-845-5 REACH: 01-2119519212-52 Klasyfikacja Merck : 14,8415 |