Drukuj
kwas sebacynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 726 PLN
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
kwas sebacynowy 98%
kwas sebacynowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 294.4 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 131…134 °C
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004440
Numer CAS: 111-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Klasyfikacja Merck : 12,08558
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %