Drukuj
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
T3758-100ML T3758-500ML
SIALT3758-100MLEA 285 PLN
SIALT3758-100ML SIALT3758-500ML
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy), Sigma-Aldrich®
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy)
Formuła: HSCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 96 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004876
Numer CAS: 68-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-677-4
Jednostka: 1940
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM