Drukuj
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22336.0250 8.22336.1000
8.22336.0250EA 279 PLN
8.22336.0250 8.22336.1000
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy)
Formuła: HSCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 96 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004876
Numer CAS: 68-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-677-4
Jednostka: 1940
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 131.5 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)