Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
B20391.0EEA
2050
PLN
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) ≥97%
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy)
Purity: 97+%
CAS No.: 68-11-1
Molecular Formula: C2H4O2S
Formula Weight: 92.11
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.295
Refractive Index: 1.5045
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -12°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 506166
Merck Reference: 14,9336
UN No.: 1940
MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Formuła:
HSCH₂COOH Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 1,295 Temp. Zapłonu: 119 °C (246 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004876 Numer CAS: 68-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-677-4 Jednostka: 1940 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9336 |