Drukuj
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125430010 125430100 125432500 125430025
ACRO125430010EA 831 PLN
ACRO125430010 ACRO125430100 ACRO125432500 ACRO125430025
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy) 98%
Kwas merkaptooctowy (Kwas tioglikolowy)
Formuła: HSCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 220 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1,325 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004876
Numer CAS: 68-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-677-4
Jednostka: 1940
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppb
Impurity ≤0.2 % Other acids (as TGA)
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g