Drukuj
Kwas 3-merkaptopropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5801-100G M5801-500G M5801-5G
SIALM5801-100GEA 285 PLN
SIALM5801-100G SIALM5801-500G SIALM5801-5G
Kwas 3-merkaptopropionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-merkaptopropionowy
Formuła: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1.2199 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004897
Numer CAS: 107-96-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-537-0
Jednostka: 2922
ADR: 8 II