Drukuj
Kwas 3-merkaptopropionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05967.0100 8.05967.0250
8.05967.0100EA 187 PLN
8.05967.0100 8.05967.0250
Kwas 3-merkaptopropionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-merkaptopropionowy
Formuła: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1.2199 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004897
Numer CAS: 107-96-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-537-0
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 19 °C
Molar Mass 106.14 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4911 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.60 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (120 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C