Kwas 3-merkaptopropionowy 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13261.36
A13261.22
A13261.36EA
745
PLN
A13261.36
A13261.22
Kwas 3-merkaptopropionowy 99
Kwas 3-merkaptopropionowy
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Formuła:
C₃H₆O₂S MW: 106.15 g/mol Temp. Wrzenia: 110…111 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 17…19 °C Gęstość: 1.220 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004897 Numer CAS: 107-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-537-0 Jednostka: 2922 ADR: 8 II |