Drukuj
Kwas 3-merkaptopropionowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 274 PLN
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
Kwas 3-merkaptopropionowy 99+%
Kwas 3-merkaptopropionowy
Formuła: C₃H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 110…111 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1,218 g/cm³
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004897
Numer CAS: 107-96-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-537-0
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %