Drukuj
kwas glikolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
124737-100G 124737-12KG 124737-25G 124737-500G
SIAL124737-100GEA 409 PLN
SIAL124737-100G SIAL124737-12KG SIAL124737-25G SIAL124737-500G
kwas glikolowy, Sigma-Aldrich®
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79…80 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04511