kwas glikolowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.49
Appearance: White
Odour: Unpleasant
pH: 2
Melting Point: 74-80°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004312
Formuła:
C₂H₄O₃ Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 74…80 °C Gęstość: 1,49 Temp. Zapłonu: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004312 Numer CAS: 79-14-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4498 |