Drukuj
kwas glikolowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 224 PLN
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
kwas glikolowy 99%
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 72…80 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04511
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)