Drukuj
Sarkozyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
131776-100G 131776-500G
SIAL131776-100GEA 248 PLN
SIAL131776-100G SIAL131776-500G
Sarkozyna, Sigma-Aldrich®
Sarkozyna
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 63 °C
Gęstość: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004279
Numer CAS: 107-97-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-538-6
Klasyfikacja Merck : 12,08519