Drukuj
Sarkozyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07666.0250 8.07666.9010
8.07666.0250EA 343 PLN
8.07666.0250 8.07666.9010
Sarkozyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Sarkozyna
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 63 °C
Gęstość: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004279
Numer CAS: 107-97-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-538-6
Klasyfikacja Merck : 12,08519
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1481 g/l (20°C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Hill Formula C3H7NO2
Chemical Formula CH3NHCH2COOH