Drukuj
Sarkozyna
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonim: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
54687-1 54687-2
BMOL54687-1EA 0 PLN
BMOL54687-1 BMOL54687-2
Sarkozyna
Sarkozyna
Formuła: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 63
Gęstość: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004279
Numer CAS: 107-97-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-538-6
Klasyfikacja Merck : 12,08519
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable