Drukuj
L-Metionina ≥99%, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05707.1000 1.05707.9010
1.05707.1000EA 2200 PLN
1.05707.1000 1.05707.9010
L-Metionina ≥99%, Millipore®
L-Metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Gęstość: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063097
Numer CAS: 63-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9
Klasyfikacja Merck : 13,06004
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO4-titration) 99% min
Ammonium (NH4) 0.01% max
Appearance Passes test
Appearance of solution (0.5mol/L, HCl 1mol/L) Passes test
Arsenic (As) 0.0005% max
Calcium (Ca) 0.001% max
Chloride (Cl) 0.02% max
Cobalt (Co) 0.0005% max
Foreign amino acids 0.3% max
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) Passes test
Iron (Fe) 0.0005% max
Loss on drying [105°, 3 hr) 0..3% max
Magnesium (Mg) 0.0005% max
Other ninhydrine positive substances (as glycine) 0.1% max
Potassium (K) 0.0005% max
Sodium (Na) 0.005% max
Specific rotation ([a]20/D, 5%, in 1N HCl) +22.5-+23.5°
Sulfate (SO4) 0.01% max
UV Absorption (260nm, 0.5mol/L, 1cm, HCl 1mol/L) 0.5 max
UV Absorption (280nm, 0.5mol/L, 1cm, HCl 1mol/L) 0.2 max
Zinc (Zn) 0.0005% max