Drukuj
L-Metionina
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 399 PLN
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Metionina
L-Metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 278
Temp. topnienia: 136
Gęstość: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063097
Numer CAS: 63-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9
Klasyfikacja Merck : 13,06004