Drukuj
L-Metionina
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
06023-1 06023-2
BMOL06023-1EA 0 PLN
BMOL06023-1 BMOL06023-2
L-Metionina
L-Metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Gęstość: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063097
Numer CAS: 63-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9
Klasyfikacja Merck : 13,06004