Drukuj
L-Metionina
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
A1340.1000 A1340.0100
A1340.1000EA 1530 PLN
A1340.1000 A1340.0100
L-Metionina
L-Metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Gęstość: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063097
Numer CAS: 63-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9
Klasyfikacja Merck : 13,06004