L-Metionina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
A10318.0E
A10318.22
A10318.36
A10318.0EEA
8040
PLN
A10318.0E
A10318.22
A10318.36
L-Metionina ≥98%
L-Metionina
Purity: 98+%
CAS No.: 63-68-3
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1722294
Merck Reference: 14,5975
Optical Rotation: +23° (c=2 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063097
Formuła:
C₅H₁₁NO₂S Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,373 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063097 Numer CAS: 63-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9 Klasyfikacja Merck : 14,5975 |