Drukuj
D-Metionina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9375-25G M9375-5G
SIALM9375-25GEA 1070 PLN
SIALM9375-25G SIALM9375-5G
D-Metionina, Sigma-Aldrich®
D-Metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136 °C
Numer MDL: MFCD00002622
Numer CAS: 348-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-483-6
Klasyfikacja Merck : 13,06004